Learn More
Hamilton™ Laminated Silicone Rubber Septa
Codice prodotto. 11773939
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
8 mm
12 mm
14 mm
15 mm
19 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
11773939 8 mm pezzi 12
11763939 12 mm pezzi 12
10232301 14 mm pezzi 12
10694861 15 mm pezzi 12
11753939 19 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11773939 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 76002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.50€
    22.99€ / pezzi 12
    Risparmia 2.51€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Specifica
Product Type Septum
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
N. di strati 3
Temperatura (sistema metrico) max 200°C
Materiale Laminated Silicone Rubber
Quantità 12/Pk.