missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Laminin beta 1 Monoclonal antibody specifically detects Laminin beta 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigene | Laminin beta 1 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | CL2970 |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulazione | PBS (pH 7.2), 40% Glycerol |
| N. accesso geni | P07942 |
| Alias gene | CLM, cutis laxa with marfanoid phenotype, Laminin B1 chain, laminin subunit beta-1, laminin, beta 1, Laminin-1 subunit beta, Laminin-10 subunit beta, Laminin-12 subunit beta, Laminin-2 subunit beta, Laminin-6 subunit beta, Laminin-8 subunit beta, MGC142015 |
| Specie ospite | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?