missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laminin gamma 1 Antibody (CL3199) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
Laminin gamma 1 Monoclonal antibody specifically detects Laminin gamma 1 in Human,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigene | Laminin gamma 1 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | CL3199 |
| Coniugato | Alexa Fluor 594 |
| Formulazione | 50mM Sodium Borate |
| Alias gene | LAMB2Laminin-7 subunit gamma, Laminin B2 chain, laminin subunit gamma-1, laminin, gamma 1 (formerly LAMB2), Laminin-1 subunit gamma, Laminin-10 subunit gamma, Laminin-11 subunit gamma, Laminin-2 subunit gamma, Laminin-3 subunit gamma, Laminin-4 subunit gamma, Laminin-6 subunit gamma, Laminin-8 subunit gamma, Laminin-9 subunit gamma, MGC87297, S-LAM gamma, S-laminin subunit gamma |
| Specie ospite | Mouse |
| Immunogeno | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P11047, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Metodo di purificazione | Protein A purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?