Learn More
Laminin gamma 1 Antibody (LAMC1/3162), Alexa Fluor™ 594, R&D Systems™
Codice prodotto. 18366516 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18366516 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18366516 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP314109AF594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    839.86€
    739.20€ / 0.1mL
    Risparmia 100.66€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Laminin gamma 1 Monoclonal specifically detects Laminin gamma 1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Laminin gamma 1
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classificazione Monoclonal
Clone LAMC1/3162
Coniugato Alexa Fluor 594
Diluizione Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene LAMB2Laminin-7 subunit gamma, Laminin B2 chain, laminin subunit gamma-1, laminin, gamma 1 (formerly LAMB2), Laminin-1 subunit gamma, Laminin-10 subunit gamma, Laminin-11 subunit gamma, Laminin-2 subunit gamma, Laminin-3 subunit gamma, Laminin-4 subunit gamma, Laminin-6 subunit gamma, Laminin-8 subunit gamma, Laminin-9 subunit gamma, MGC87297, S-LAM gamma, S-laminin subunit gamma
Specie ospite Mouse
Immunogeno Murine EHS laminin preparation
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Tumor Suppressors
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3915
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus