Learn More
Lamivudeine 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30328071
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30328071 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328071 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14591800WL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico Lamivudine
CAS 134678-17-4
Nomi componenti o analita Lamivudine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H11 N3 O3 S
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Lamivudine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., (-)-2'-Deoxy-3'-thiacytidine, (-)-BCH 189, 2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, 3TC, BCH 189, (-)-, Epivir, Epivir HBV, GR 109714X, Hepitec, Heptodin, Heptovir, L-SddC, Lamivir, Virolam, Zeffix, Zefix, cis(-)-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, beta-L-2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine, beta-L-3'-Thia-2',3'-dideoxycytidine, GR 109714X, 3TC, GR 111720X, GR 135522X, Lamivudine GR109714X, BP Zidovudine and Lamivudine Impurity Standard, Ph Eur Lamivudine for system suitability 1, BP Lamivudine Impurity Standard, Ph Eur Lamivudine for system suitability 2
InChI Formula InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
IUPAC Name 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-one
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Molecular Weight (g/mol) 229.26
Quantità 1 mL
Peso formulazione 229.0521 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.