Learn More
Lamivudine, 98%
Codice prodotto. 15557049 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15557049 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15557049 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 461090010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 134678-17-4 | C8H11N3O3S | 229.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lamivudine
CAS 134678-17-4
Punto di fusione 160.0°C to 162.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C8H11N3O3S
Quantità 1 g
Sinonimo lamivudine, epivir, zeffix, heptovir, epivir-hbv, hepitec, heptodin, 2',3'-dideoxy-3'-thiacytidine, lamivir, 3tc
Informazioni di solubilità Solubility in water: 70g/L (20°C).
InChI Key JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
SMILES C1C(OC(S1)CO)N2C=CC(=NC2=O)N
IUPAC Name 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 229.26
PubChem CID 60825
ChEBI CHEBI:63577
Peso formulazione 229.26
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lamivudine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.