Learn More
Lamivudine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16408196
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16408196 100 mg
16402076 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16408196 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Lamivudine (BCH-189) is an orally active nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI). Lamivudine can inhibit HIV reverse transcriptase 1/2 and also the reverse transcriptase of hepatitis B virus. Lamivudine salicylate can penetrate the CNS.
Lamivudine (BCH-189) is an orally active nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI). Lamivudine can inhibit HIV reverse transcriptase 1/2 and also the reverse transcriptase of hepatitis B virus. Lamivudine salicylate can penetrate the CNS.
Specifications
Materiale o nome chimico Lamivudine
Forma fisica Powder
CAS 134678-17-4
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H11N3O3S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo BCH-189
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (218.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (218.09 mM)
SMILES O=C1N=C(N)C=CN1[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
Molecular Weight (g/mol) 229.26
Peso formulazione 229.26
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Show More Show Less
Research purposes only