Learn More
Lamotrigine 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Codice prodotto. 30457994
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457994 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457994 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCAMP0922.0001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lamotrigine
CAS 84057-84-1
Nomi componenti o analita Lamotrigine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H7 Cl2 N5
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430C, LTG, Lamictal, Lamotrigin, 430C78, GI 267119X, 3,4-stage 2 isomer, Lamotrigine 430C78, 13W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity B), Lamotrigine stage 2 14W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity C)
InChI Formula InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
IUPAC Name 6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 256.09
Quantità 1 mL
Peso formulazione 255.0079 g/mol