Learn More
Lamotrigine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30326565
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326565 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326565 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14591900AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lamotrigine
CAS 84057-84-1
Nomi componenti o analita Lamotrigine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H7 Cl2 N5
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430C, LTG, Lamictal, Lamotrigin, 430C78, GI 267119X, 3,4-stage 2 isomer, Lamotrigine 430C78, 13W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity B), Lamotrigine stage 2 14W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity C)
InChI Formula InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
SMILES Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
IUPAC Name 6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 256.09
Quantità 1 mL
Peso formulazione 255.0079 g/mol