Learn More
R&D Systems™ Lamotrigine
Codice prodotto. 18792764
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18792764 50 mg 50mg
18792634 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18792764 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1611/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1043.47€
    945.00€ / 50mg
    Risparmia 98.47€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibits glutamate release. Anticonvulsant
Anticonvulsant. Inhibits glutamate release, possibly through inhibition of Na+, K+ and Ca2+ currents. Also blocks heterologously expressed and native α4β2 nAChRs with a similar affinity to Na+ channels.
Water-soluble Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84057-84-1
Formula molecolare C9H7Cl2N5
Specifica
Materiale o nome chimico Lamotrigine
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 256.09
Purezza >99%
Peso molecolare 256.09