Learn More
Lamotrigine, 98%
Codice prodotto. 15648695 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15648695 1 g 1g
15658695 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15648695 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 460850010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 84057-84-1 | C9H7Cl2N5 | 256.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84057-84-1
Formula molecolare C9H7Cl2N5
Molecular Weight (g/mol) 256.09
Numero MDL MFCD00865333
InChI Key PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lamotrigine, 6-2,3-dichlorophenyl-1,2,4-triazine-3,5-diamine, lamictal, lamictal cd, lamotrigina, lamotriginum, lamictal xr, lamotriginum latin, lamotrigina spanish, lamictal odt
PubChem CID 3878
ChEBI CHEBI:6367
IUPAC Name 6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
SMILES NC1=NN=C(C(N)=N1)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Lamotrigine
Punto di fusione 218.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 3 h)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmf
Peso formulazione 256.09
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lamotrigine, 98%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lamotrigine