Learn More
Lamotrigine, Lipomed
Descrizione
Lamotrigine
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lamotrigine |
| CAS | 84057-84-1 |
| Nomi componenti o analita | Lamotrigine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H7 Cl2 N5 |
| Sinonimo | Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430 C, LTG, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X |
| InChI Formula | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl |
| IUPAC Name | 6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vedi altri risultati |