Learn More
Lamotrigine, Lipomed
Codice prodotto. 30459751
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30459751 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30459751 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMLMT1296FB50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Lamotrigine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lamotrigine
CAS 84057-84-1
Nomi componenti o analita Lamotrigine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H7 Cl2 N5
Sinonimo Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430 C, LTG, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
IUPAC Name 6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 256.09
Quantità 50 mg
Peso formulazione 255.0079 g/mol