Learn More
Lamotrigine, MedChemExpress
Descrizione
Lamotrigine (BW430C) is a potent and orally active anticonvulsant or antiepileptic agent. Lamotrigine selectively blocks voltage-gated Na+ channels, stabilizing presynaptic neuronal membranes and inhibiting glutamate release. Lamotrigine can be used for the research of epilepsy, focal seizure, et al.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lamotrigine |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 84057-84-1 |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H7Cl2N5 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinonimo | LTG BW430C |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 25 mg/mL (97.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.39 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only