Learn More
Lamotrigine, Mikromol™
Codice prodotto. 18033870
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18033870 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18033870 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0922.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Lamotrigine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lamotrigine
CAS 84057-84-1
Nomi componenti o analita Lamotrigine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H7 Cl2 N5
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430C, LTG, Lamictal, Lamotrigin, 430C78, GI 267119X, 3,4-stage 2 isomer, Lamotrigine 430C78, 13W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity B), Lamotrigine stage 2 14W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity C)
InChI Formula InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
SMILES Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
IUPAC Name 6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
Molecular Weight (g/mol) 256.09
Quantità 250 mg
Peso formulazione 255.0079 g/mol