Learn More
Lamotrigine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lamotrigine |
| Quantità | 50 mg |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16) |
| Peso formulazione | 255.0079 |
| Percent Purity | >95% |