Learn More
UVP Lamp Pen-Ray Argon Fill
Codice prodotto. 12823818
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
220/240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
12823818 220/240 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12823818 Fornitore UVP N. del fornitore 90001301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.40€
    317.27€ / pezzi 1
    Risparmia 66.13€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
2.2 in. UV light source
2.12 inch light UV Source 254nm 220-240V 50/60Hz total length 117.3mm max. primary lamp current 400 ma/18ma (avg) UVP
Specifica
Riempimento gas Argon
Sorgente luminosa UV-C
Tensione 220/240 V
Wavelength 254 nm
Descrizione Argon-fill Pen-Ray Lamp
Requisiti elettrici 450 V, 50/60 Hz
Lunghezza (sistema imperiale) 2.12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 117.3 mm
Frequenza 50/60 Hz