Learn More
UVP Lamp XX-40S bench brackets included aluminum 220-240V 50/60Hz length 1260mm supplied with 2 x 254nm 40W tubes UVP
Codice prodotto. 11709064
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
220/240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
11709064 220/240 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11709064 Fornitore UVP N. del fornitore 95004308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    886.00€
    661.59€ / pezzi 1
    Risparmia 224.41€
    25% Sconto
Spedizione stimata: 09-02-2027
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito