Learn More
Novus Biologicals™ LANCL1 Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18163930 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18163930 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18163930 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP209616
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
The LANCL1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Linea cellulare The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_11346. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione RIPA buffer
Purezza Protein
Test di specificità Homo sapiens LANCL1, mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Cardiovascular Biology
Protein State Native
For Research Use Only