Learn More
Landiolol hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483098
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16483098 10 mg 10mg
16415837 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16483098 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100607A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Landiolol hydrochloride (ONO1101 hydrochloride) is a highly beta1 selective ultra-short acting beta-blocker (β1/β2 selectivity = 255:1, a half-life of 4 min), acts as an adrenoceptor antagonist.
Landiolol hydrochloride (ONO1101 hydrochloride) is a highly beta1 selective ultra-short acting beta-blocker (β1/β2 selectivity = 255:1, a half-life of 4 min), acts as an adrenoceptor antagonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Landiolol hydrochloride
CAS 144481-98-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H40ClN3O8
Quantità 10 mg
Sinonimo ONO1101 hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (457.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (183.13 mM)
SMILES O=C(OC[C@H]1OC(C)(C)OC1)CCC2=CC=C(OC[C@@H](O)CNCCNC(N3CCOCC3)=O)C=C2.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 546.05
Peso formulazione 546.05
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only