Learn More
3M™ 471 Nastro per marcatura di sicurezza e corsia
Codice prodotto. 17791679 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
12 rotoli
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17791679 Blue 12 rotoli
17701699 White 12 rotoli
17781679 Red 12 rotoli
17741689 Yellow 12 rotoli
17711689 Green 12 rotoli
17701689 Black 12 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17791679 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100260160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    846.00€
    704.07€ / 12 rotoli
    Risparmia 141.93€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro 471 per la marcatura di corsia e sicurezza, una scelta eccezionale per tutte le applicazioni, eccetto quelle più pesanti di marcatura di sicurezza e pavimenti.
  • Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi
  • Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi
  • Ideale per usi su superfici curve e irregolari
  • Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici
  • Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P) 33 m x 50 mm
Quantità confezione 12 Rolls
Spessore 0.14 mm
Tipo di adesivo Rubber-based Adhesive
Colore Blue
Materiale Vinyl