Learn More
Lanifibranor, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490297
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16490297 50 mg 50mg
16464966 100 mg 100mg
16423948 10 mg 10mg
16406667 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16490297 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY104049
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Lanifibranor is a pan peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist with EC50s of 1.5, 0.87 and 0.21 μM for human PPARα, PPARσ and PPARγ, respectively.
Lanifibranor is a pan peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist with EC50s of 1.5, 0.87 and 0.21 μM for human PPARα, PPARσ and PPARγ, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Lanifibranor
CAS 927961-18-0
Colore Light Nude
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H15ClN2O4S2
Quantità 50 mg
Sinonimo IVA337
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (229.93 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CCCC(N1S(=O)(C2=CC=C3N=CSC3=C2)=O)=CC4=C1C=CC(Cl)=C4
Molecular Weight (g/mol) 434.92
Peso formulazione 434.92
Percent Purity 98.41%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only