Learn More
Lanolin, anhydrous, USP
Codice prodotto. 10732784 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10732784 2.5 kg Plastic drum 2.50kg
10391391 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10732784 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 413000025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 8006-54-0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8006-54-0
Sinonimo dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for abi, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for mermade, ac-c-ce phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac amidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac pharmadite r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for ??kta r and oligopilot r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for perkinelmer, configured for polygen, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for polygen, configured for perkinelmer
Specifica
Materiale o nome chimico Lanolin
Alcalinità Passes Test
Acidità 2.0 ml 0.10 N NaOH max.
Punto di fusione 38.0°C to 40.0°C
Colore White to Yellow
Punto d'infiammabilità 209°C
Residuo della combustione 0.1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic drum
Quantità 2.5 kg
Indice di Merck 15, 5409
Forma fisica Adhering Crystals or Powder