Learn More
Lansoprazole, 98+%
Codice prodotto. 15494469
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15494469 1 g 1g
15414479 500 mg 500mg
15404479 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15494469 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J62008.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
A proton pump inhibitor | CAS: 103577-45-3 | C16H14F3N3O2S | 369.362 g/mol
A proton pump inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103577-45-3
Formula molecolare C16H14F3N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 369.362
Numero MDL MFCD00866873
InChI Key MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lansoprazole, prevacid, bamalite, monolitum, lansoprazol, agopton, limpidex, ogastro, lanzor, opiren
PubChem CID 3883
ChEBI CHEBI:6375
IUPAC Name 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
SMILES CC1=C(C=CN=C1CS(=O)C2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Lansoprazole
Punto di fusione 173°C to 175°C
Colore White
Quantità 1 g
Indice di Merck 14,5362
Peso formulazione 369.36
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder