Learn More
Lansoprazole Sulfone N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30138774
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138774 25 mg 25mg
30134249 50 mg 50mg
30011680 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138774 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL17503025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 953787-54-7
Formula molecolare C16 H14 F3 N3 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 401.36
Sinonimo Lansoprazole Sulphone N-Oxide, Lansoprazole Sulfone N-Oxide
IUPAC Name 2-[[3-methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-1-ium-2-yl]methylsulfonyl]-1H-benzimidazole
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Specifica
Materiale o nome chimico Lansoprazole Sulphone N-Oxide
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H14F3N3O4S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)26-9-16(17,18)19)8-27(24,25)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)
Peso formulazione 401.0657