Learn More
Lansoprazole Sulphone N-Oxide, Mikromol™
Descrizione
Lansoprazole Sulphone N-Oxide
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lansoprazole Sulphone N-Oxide |
| CAS | 953787-54-7 |
| Nomi componenti o analita | Lansoprazole Sulphone N-Oxide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H14 F3 N3 O4 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Lansoprazole Sulphone N-Oxide, Lansoprazole Sulfone N-Oxide |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H14F3N3O4S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)26-9-16(17,18)19)8-27(24,25)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21) |
| SMILES | Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC Name | 2-[[3-methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-1-ium-2-yl]methylsulfonyl]-1H-benzimidazole |
| Vedi altri risultati |