Learn More
Lansoprazole, TRC
Codice prodotto. 30134153
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134153 250 mg 250mg
30133851 1 g 1g
30003384 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134153 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL175000250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103577-45-3
Formula molecolare C16 H14 F3 N3 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 369.36
Sinonimo Lansoprazole, (±)-Lansoprazole, 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, A 65006, AG 1749, Agopton, Ilsatec, Ketian, Lancid, Lanfast, Lanproton, Lansopep, Lansophed, Lanston, Lanz, Lanzol 30, Lanzopral, Lanzor, Lapraz, Ogast, Ogastro, PP/K-10, Prevacid, Promp, Prosogan, Suprecid, Takepron, Ulpax, Zoton
IUPAC Name 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Specifica
Materiale o nome chimico Lansoprazole
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
Peso formulazione 369.0759