Learn More
Lanthanum chloride, 99.9%
Codice prodotto. 10404545 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10404545 50 g Glass bottle 50g
10287660 10 g Glass bottle 10g
13448518 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10404545 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 315230500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10099-58-8
Formula molecolare Cl3La
Molecular Weight (g/mol) 245.26
Numero MDL MFCD00011068
InChI Key ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifica
Punti di ebollizione 1000.0°C
Materiale o nome chimico Lanthanum chloride
Punto di fusione 860.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Formula lineare LaCl3
Indice di Merck 15,5414
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 245.26
Percent Purity 99.9%