Learn More
Lanthanum chloride heptahydrate, 99.99%, (trace metal basis)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lanthanum chloride heptahydrate |
| Punto di fusione | 91.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99.99% |
| Formula lineare | LaCl3·7H2O |
| Indice di Merck | 15, 5414 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acids and alcohols |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Lanthanum chloride heptahydrate
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum chloride heptahydrate