Learn More
Lanthanum Chloride Releasing Agent: 1% La (from oxide) in 2% HCl, VHG™
Codice prodotto. 30003112
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003112 500 mL 500mL
30002947 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30003112 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGMLAH1P500
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Lanthanum Chloride Releasing Agent: 1% La (from oxide) in 2% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum
CAS 7439-91-0
Metodi AA/GFAA
Nomi componenti o analita Lanthanum
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare La
Sinonimo La
InChI Formula InChI=1S/La
SMILES [La]
IUPAC Name lanthanum
Solvent or Matrix Dilute HCl
Molecular Weight (g/mol) 138.906
Quantità 500 mL
Peso formulazione 138.906 g/mol