Learn More
Lanthanum Chloride Saturated Hydrate, 64.5-70.0%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11402862 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11402862 25 g -
11412862 100 g -
11422862 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11402862 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215253425
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 10025-84-0
Formula molecolare Cl3H14LaO7
Molecular Weight (g/mol) 371.36
Numero MDL MFCD00149756
InChI Key FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum Chloride Saturated Hydrate
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 64.5-70.0%
Peso formulazione 371.4
Grado Reagente ACS