Learn More
Lanthanum(III) 2-ethylhexanoate, 10% w/v in hexane, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11369647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11369647 25 mL 25mL
11379647 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11369647 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041268.AC
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 67816-09-5 | Molecular Formula: C24H45LaO6 | Molecular Weight: 568.523 g/mol
Lanthanum(III) 2-ethylhexanoate, 10% w/v in hexane is used as drier in ink, coatings and paint industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67816-09-5
Formula molecolare C24H45LaO6
Molecular Weight (g/mol) 568.523
Numero MDL MFCD00798555
InChI Key PPNFILUQDVDXDA-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo lanthanum tris 2-ethylhexanoate, lanthanum 2-ethylhexoate, lanthanum 3+ 2-ethylhexanoate, lanthanum 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, lanthanum 3+ salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, lanthanum 3+ salt 3:1, 2-ethylhexanoate; lanthanum 3+, tris 2-ethylhexanoic acid lanthanum salt, lanthanum 3+ tris 2-ethylhexanoate
PubChem CID 171899
IUPAC Name 2-ethylhexanoate;lanthanum(3+)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[La+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) 2-ethylhexanoate
Quantità 25 mL
Numero UN UN1208
Peso formulazione 568.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/v in hexane
Forma fisica Liquid