Learn More
Lanthanum(Iii) Chloride Heptahydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka ProdottiDescrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lanthanum(Iii) Chloride Heptahydrate |
| Quantità | 25 g |
| Formula lineare | LaCl3 · 7H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 371.37g/mol |
| Grado | Reagente ACS |