Learn More
Lanthanum(III) chloride heptahydrate, ACS
Descrizione
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. Lanthanum chloride is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lanthanum(III) chloride heptahydrate |
| Punto di fusione | 91°C (decomposition) |
| Nota nome | For analysis ACS |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 250 g |
| Odore | Odorless |
| Indice di Merck | 14,5363 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in ethanol and water. |
| Peso formulazione | 371.37 (245.27 Anhydrous) |
| Grado | ACS |
Sicurezza e movimentazione
- Lanthanum(III) chloride heptahydrate
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum chloride heptahydrate, Lanthanum chloride