Learn More
Lanthanum(III) chloride heptahydrate, Puriss. p.a., ≥99%, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lanthanum(Iii) Chloride Heptahydrate |
| Quantità | 100 g |
| Formula molecolare | Cl3H14LaO7 |
| Formula lineare | LaCl3 · 7H2O |
| Numero MDL | MFCD00149756 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| InChI Key | FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
| IUPAC Name | lanthanum(3+) heptahydrate trichloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 371.36 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lanthanum(III) chloride heptahydrate
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum chloride heptahydrate