Learn More
Lanthanum(III) chloride heptahydrate, Puriss. p.a., ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 15613520
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
100 g
6 x 1 Ea.
6 x 100 g
Imballaggio:
Ampoule
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
Pezzo
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15613520 6 x 100 g Flacone in polietilene pezzi 6
15603520 100 g Flacone in polietilene 100g
15633650 1 Ea. Ampoule Pezzo
15643650 6 x 1 Ea. Ampoule pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15613520 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 318206X100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00€
    593.40€ / pezzi 6
    Risparmia 51.60€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-01-2027
Aggiungi al carrello
for 1L standard solution
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-84-0
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Punto di fusione 91°C (decomposition)(literature)
Nota nome Puriss. p.a., ≥99%
CAS max % ≤100.0000%
Forma fisica Solid
Quantità 6 x 100 g
Formula molecolare Cl3H14LaO7
Formula lineare LaCl3 · 7H2O
Numero MDL MFCD00149756
Numero UN UN3260
InChI Key FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
IUPAC Name lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
Molecular Weight (g/mol) 371.36
Peso formulazione 371.37
Percent Purity >99%
Grado puriss. p.a.
Imballaggio Flacone in polietilene