Learn More
Lanthanum(III) chloride heptahydrate, Puriss. p.a., ≥99%, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Chloride Concentrate |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 Ea. |
| Imballaggio | Ampoule |
| Formula molecolare | ClNa |
| Formula lineare | NaCl |
| Numero MDL | MFCD00003477 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3534976 |
| InChI Key | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
| Vedi altri risultati |