Learn More
Lanthanum(III) chloride, ultra dry, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11415050
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11415050 250 g 250g
11368537 10 g 10g
11358537 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11415050 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035702.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245.26 g/mol
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. It is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10099-58-8
Formula molecolare Cl3La
Molecular Weight (g/mol) 245.26
Numero MDL MFCD00011068
InChI Key ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifica
Punti di ebollizione 1,000°C
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) chloride
Punto di fusione 860°C
Nota nome Ultra dry
Colore White
Forma fisica Beads
Quantità 250 g
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (REO)
Densità 3.842 g/mL
Numero UN UN3077
Indice di Merck 14,5363
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 245.27
Percent Purity 99.9%