Learn More
Lanthanum(III) chloride, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11488430
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488430 25 g 25g
11478430 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11488430 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044322.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245.26 g/mol
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. It is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10099-58-8
Formula molecolare Cl3La
Molecular Weight (g/mol) 245.26
Numero MDL MFCD00011068
InChI Key ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifica
Punti di ebollizione 1000°C
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) chloride, ultra dry
Punto di fusione 860°C
Colore White
Forma fisica Beads
Quantità 25 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Densità 3.842
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 245.27