Specifica
| Punti di ebollizione | 126.0°C |
| Materiale o nome chimico | Lanthanum(III) nitrate hexahydrate |
| Punto di fusione | 40.0°C |
| Nota nome | 98+% |
| Colore | White to Yellow |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 98% min. (Complexometry) |
| Formula lineare | La(NO3)3·6H2O |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, lanthanum(3+) salt, hexahydrate