Learn More
Lanthanum(III) nitrate hexahydrate, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11347647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11347647 100 g 100g
11357647 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11347647 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012915.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433.01 g/mol
Lanthanum(III) nitrate is utilized as a starting material for the electrochemical synthesis of a LaMnO3 thin film coating on stainless steel substrates. It is used as a catalyst for the chemoselective preparation of cyclic and acyclic dithioacetals. It is used to prepare lanthanum aluminate (LAO) thin films, LaF3 nanocrystals, and bis(indolyl) methanes from indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10277-43-7
Formula molecolare H12LaN3O15
Molecular Weight (g/mol) 433.01
Numero MDL MFCD00149751
InChI Key GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
IUPAC Name lanthanum(3+);trinitrate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Punto di fusione 40°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN1477
Indice di Merck 14,5363
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol and acids.
Peso formulazione 433.01 (324.92 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum(III) nitrate hexahydrate