Learn More
Lanthanum(III) nitrate hexahydrate, 99.995%, (trace metal basis)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Punti di ebollizione | 126.0°C |
| Materiale o nome chimico | Lanthanum(III) nitrate hexahydrate |
| Punto di fusione | 40.0°C |
| Colore | Gray |
| Forma fisica | Powder/Granules |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99.995% |
| Formula lineare | La(NO3)3·6H2O |
| Fieser | 11,283 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum(III) nitrate hexahydrate