Learn More
Lanthanum(III) nitrate hexahydrate, Solstice
Codice prodotto. 15646040
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15646040 500 g 500g
15636040 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15646040 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 61520500G
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a.,≥99.0% (titration)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10277-43-7
Formula molecolare H12LaN3O15
Molecular Weight (g/mol) 433.01
Numero MDL MFCD00149751
InChI Key GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
IUPAC Name lanthanum(3+);trinitrate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 126°C
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Punto di fusione 40°C
Quantità 500 g
Aspetto Crystalline
Intervallo percentuale saggio ≥99.0%
Formula lineare La(NO3)3 · 6H2O
Numero UN UN1477
Informazioni di solubilità 1580 g/L in Water
Peso formulazione 433.01g/mol
Percent Purity ≥99% (titration)
Grado ACS