Learn More
Lanthanum(III) oxide, 99.99%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10224751 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
Codice prodotto. 10224751
Marca: Thermo Scientific Acros 193291000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1312-81-8 | La2O3 | 325.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1312-81-8
Formula molecolare La2O3
Molecular Weight (g/mol) 325.82
Numero MDL MFCD00011071
Specifica
Punti di ebollizione 4200.0°C
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) oxide
Punto di fusione 2315.0°C
Colore White to Yellow
Forma fisica Mass, Crystals, Crystalline Powder and/or Chunks
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.94% min. (La2O3) TREO base
Formula lineare La2O3
Indice di Merck 15,5414
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 325.82
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce
Perdita alla combustione 2.0 % max. (1000°C)