Learn More
Lanthanum(III) sulfate hydrate, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11384768
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11384768 500 g 500g
11374768 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11384768 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043106.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 57804-25-8 | La2O12S3 | 565.98 g/mol
Used as colorant or laboratory reagent. It is also mainly applied in specialty glass, phosphors, water treatment and catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57804-25-8
Formula molecolare La2O12S3
Molecular Weight (g/mol) 565.98
Numero MDL MFCD00011070
InChI Key VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
IUPAC Name dilanthanum(3+) trisulfate
SMILES [La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) sulfate hydrate
Punto di fusione White heat (decomposition)
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Densità 2.821
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 566.00 (anhydrous)