Learn More
Lanthanum Nickel eutectic pieces, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15486005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15486005 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15486005 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013399.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum Nickel eutectic pieces
Punto di fusione 480°C
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso La:Ni; 88:12 wt%
Quantità 50 g
Sensibilità Air and moisture sensitive
Forma Pieces
Note percentuale saggio (REO)
Numero MDL MFCD00198177
Numero UN UN3178
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton