Learn More
Lanthanum nickel, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11356348
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
5 x 50 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11356348 50 g 50g
11346348 5 x 50 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11356348 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011271.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 12196-72-4 | LaNi5 | 432.37 g/mol
Lanthanum nickel act as a superconducting intermetallic phase in lanthanum nickel boro-nitride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12196-72-4
Formula molecolare LaNi5
Molecular Weight (g/mol) 432.37
Numero MDL MFCD00198177
InChI Key BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy
PubChem CID 14367487
IUPAC Name lanthanum;nickel
SMILES [Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La]
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum nickel
Quantità 50 g
Odore Odorless
Sensibilità Air and moisture sensitive
Forma Pieces
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3178
Informazioni di solubilità Reacts with water at 0°C.
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lanthanum, compound with nickel (1:5)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum, compoundwith nickel