Specifica
| Materiale o nome chimico | Lanthanum Nitrate |
| Nota nome | 6-Hydrate |
| CAS | 10277-43-7 |
| Quantità | 100 g |
| Formula molecolare | H12LaN3O15 |
| Numero MDL | MFCD00149751 |
| Sinonimo | lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate |
| InChI Key | GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
| IUPAC Name | lanthanum(3+);trinitrate;hexahydrate |
| Vedi altri risultati |