Learn More
Lanthanum Nitrate Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 126°C |
| Punto di fusione | 40°C |
| Colore | White |
| pH | 3 to 4 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 433.01g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
- Pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.