Learn More
Lanthanum Nitrate Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10605692 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10605692 25 g 25g
10477640 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10605692 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore L/0500/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10277-43-7
Formula molecolare H12LaN3O15
Molecular Weight (g/mol) 433.01
Numero MDL MFCD00149751
InChI Key GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
IUPAC Name lanthanum(3+) hexahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 126°C
Punto di fusione 40°C
Colore White
pH 3 to 4
Forma fisica Solid
Quantità 25 g
Peso formulazione 433.01g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.